Learn More
10H-Phénothiazine 5-oxyde, TRC
Code produit 30421033
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30421033 50 mg -
30420055 500 mg -
30412584 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30421033 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP31809850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1207-71-2
Formule moléculaire C12H9NOS
Poids moléculaire (g/mol) 215.27
Synonyme Phenothiazine 5-Oxide, NSC 3554, Phenothiazine S-Oxide
Nom IUPAC 10H-phénothiazine 5-oxyde
SMILES O=S1c2ccccc2Nc3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau 10H-Phenothiazine 5-Oxide
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H9NOS/c14-15-11-7-3-1-5-9(11)13-10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8,13H
Poids de la formule 215.0405