Learn More
Fisher Chemical Sodium HYDROXIDE 97%, 10kg
Marque:  Fisher Chemical S/4880/68
237.06 EUR valable jusqu'au 2026-08-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28036" pour bénéficier de cette offre.
Sodium HYDROXIDE 97%, 10kg
Code produit. 10000650
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.69€
    260.00€ / 10kg
    Économisez 41.69€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-10-2026
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Promotions
Promo
Date d’expiration: 2026-08-31
Offres Spotlight
code promo: 28036
Découvrez les promotions phares du réseau Fisher Scientific, qui propose des offres exclusives sur les produits chimiques, les équipements, les consommables et les fournitures de laboratoire indispensables, pour une durée limitée.
Application de la promotion et ajout...