Learn More
HUBER 10 L de thermofluide
Code produit 10354295
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de températures:
-10 °C à 120 °C
-20°C à 195°C à 235°C
-40 °C à 165 °C à 220 °C
-60°C à 115°C à 200°C
-80 °C à 100 °C à 250 °C
-80 °C à 55 °C
-90 °C à 55 °C à 170 °C
20°C à 275°C
Température (métrique) maximale:
100 °C, 250 °C
115 °C, 200 °C
120°C
165 °C, 220 °C
195 °C, 235 °C
275°C
55 °C, 170 °C
55°C
Viscosité:
10 mm2/s
20 mm2/s
3 mm2/s
5 mm2/s
50 mm2/s
8 mm2/s
Type:
Huile de silicone
Huile synthétique
Conditionnement:
10L
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de températures Température (métrique) maximale Viscosité Type Conditionnement
10354295 -10 °C à 120 °C 120°C 8 mm2/s Huile synthétique 10L
11527364 -20°C à 195°C à 235°C 195 °C, 235 °C 20 mm2/s Huile de silicone 10L
11537374 20°C à 275°C 275°C 50 mm2/s Huile de silicone 10L
11537364 -40 °C à 165 °C à 220 °C 165 °C, 220 °C 10 mm2/s Huile de silicone 10L
11557364 -60°C à 115°C à 200°C 115 °C, 200 °C 5 mm2/s Huile de silicone 10L
11577364 -80 °C à 55 °C 55°C 3 mm2/s Huile de silicone 10L
11597364 -80 °C à 100 °C à 250 °C 100 °C, 250 °C 3 mm2/s Huile de silicone 10L
11507374 -90 °C à 55 °C à 170 °C 55 °C, 170 °C 3 mm2/s Huile de silicone 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10354295 Fournisseur HUBER Code fournisseur 9685
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1005.00€
    590.00€ / 10L
    Économisez 415.00€
    41% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Recommandés pour de nombreuses applications de régulation des températures. Les huiles thermiques de 10 L Huber Kaeltmaschinenbau™ offrent un transfert de chaleur optimal. Les plages de températures varient entre -90°C et 275°C, avec une viscosité à 25°C allant de 3 à 50 mm2/seconde.
  • Recommandés pour de nombreuses applications de régulation des températures
  • Affichez les meilleures caractéristiques thermodynamiques et environnementales possible
  • Le fonctionnement sûr et fiable repose sur la conformité aux normes de sécurité pour garantir des résultats optimaux
  • De nombreuses variétés ont une température maximale supérieure lorsqu’elles sont utilisées dans une application fermée Unistat™
  • Bidons 10 L pratiques en silicone ou en huile synthétique pour un stockage de taille moyenne ou des espaces de travail
Spécification
Gamme de températures -10 °C à 120 °C
Type Huile synthétique
Quantité 10 L
Température (métrique) maximale 120°C
Viscosité 8 mm2/s