Learn More
HUBER 10 L de thermofluide
Description
- Recommandés pour de nombreuses applications de régulation des températures
- Affichez les meilleures caractéristiques thermodynamiques et environnementales possible
- Le fonctionnement sûr et fiable repose sur la conformité aux normes de sécurité pour garantir des résultats optimaux
- De nombreuses variétés ont une température maximale supérieure lorsqu’elles sont utilisées dans une application fermée Unistat™
- Bidons 10 L pratiques en silicone ou en huile synthétique pour un stockage de taille moyenne ou des espaces de travail
Spécification
Spécification
| Gamme de températures | -80 °C à 100 °C à 250 °C |
| Type | Huile de silicone |
| Quantité | 10 L |
| Température (métrique) maximale | 100 °C, 250 °C |
| Viscosité | 3 mm2/s |