missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-3-methyl-9H-pyrido[2,3-b]indole, TRC

Code produit 18082530
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18082530 10 mg 10mg
18040940 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18082530 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA61750010MG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 68006-83-7
Formule moléculaire C12 H11 N3
Poids moléculaire (g/mol) 197.24
Synonyme 3-Methyl-1H-pyrido[2,3-b]indol-2-amine, 1H-Pyrido[2,3-b]indol-2-amine, 3-methyl- (9CI), 3-Methyl-9H-pyrido[2,3-b]indol-2-amine, 2-Amino-3-methyl-9H-pyrido[2,3-b]indole, 2-Amino-3-methyl-α-carboline, 3-Methyl-9H-1,9-diazafluoren-2-amine, MeAαC, MeAaC
Nom IUPAC 3-methyl-9H-pyrido[2,3-b]indol-2-amine
SMILES Cc1cc2c3ccccc3[nH]c2nc1N

Spécification

Nom chimique ou matériau 2-Amino-3-methyl-9H-pyrido[2,3-b]indole
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H11N3/c1-7-6-9-8-4-2-3-5-10(8)14-12(9)15-11(7)13/h2-6H,1H3,(H3,13,14,15)
Poids de la formule 197.0953
Pourcentage de pureté >95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.