missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DAPT, MedChemExpress

Code produit 16435498
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16435498 10 mg
16478207 5 mg
16491667 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16435498 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13027

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress DAPT (GSI-IX) is a potent and orally active γ-secretase inhibitor with IC50s of 115 nM and 200 nM for total amyloid-β (Aβ) and Aβ42, respectively.

DAPT inhibits the activation of Notch 1 signaling and induces cell differentiation. DAPT also induces autophagy and apoptosis. DAPT has neuroprotection activity and has the potential for autoimmune and lymphoproliferative diseases, degenerative disease and cancers treatment.

Spécification

Nom chimique ou matériau DAPT
CAS 208255-80-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H26F2N2O4
Quantité 10 mg
Synonyme GSI-IX
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (144.52 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 10 mg/mL (23.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC(F)=CC(CC(N[C@H](C(N[C@H](C(OC(C)(C)C)=O)C2=CC=CC=C2)=O)C)=O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 432.46
Poids de la formule 432.46
Pourcentage de pureté 99.62%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.