missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxiracetam, TRC

Código de producto. 17983415
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité unitSize
17983415 10 mg 10mg
30133560 100 mg 100mg
30138591 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17983415 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO84690510MG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 62613-82-5
Formule moléculaire C6 H10 N2 O3
Poids moléculaire (g/mol) 158.16
Synonyme 2-(4-Hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide, 4-Hydroxy-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, 4-Hydroxypyrrolidone-2-acetamide, CGP 21690, CGP 21690E, CT 848, Hydroxypiracetam, ISF 2522, Neuractiv, Neuromet, Oxiracetam
Nom IUPAC 2-(4-hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide
SMILES NC(=O)CN1CC(O)CC1=O

Especificaciones

Nom chimique ou matériau Oxiracetam
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H10N2O3/c7-5(10)3-8-2-4(9)1-6(8)11/h4,9H,1-3H2,(H2,7,10)
Poids de la formule 158.0691
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.