Learn More
Medchem Express 10mM * 1 mL AA147
Marque:  Medchem Express HY-124293_1mL
Encompass_Preferred
10mM * 1 mL AA147
Code produit. 18603593
  • 108.00€ / 1mL
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026