Learn More
Medchem Express 10mM * 1 mL Artemisinin
Marque:  Medchem Express HY-B0094_1mL
Encompass_Preferred
10mM * 1 mL Artemisinin
Code produit. 18610003
  • 108.00€ / 1mL
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026