Learn More
Medchem Express 10mM * 1 mL BET-BAY 002
Marque:  Medchem Express HY-12421_1mL
Encompass_Preferred
10mM * 1 mL BET-BAY 002
Code produit. 17925320
  • 537.30€ / 1mL
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026