Learn More
Medchem Express 10mM * 1 mL Flavanone
Marque:  Medchem Express HY-N7128_1mL
Encompass_Preferred
10mM * 1 mL Flavanone
Code produit. 18072415
  • 39.15€ / 1mL
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026