Learn More
Medchem Express 10mM * 1 mL GSK-J4
Marque:  Medchem Express HY-15648B_1mL
Encompass_Preferred
10mM * 1 mL GSK-J4
Code produit. 18602573
  • 243.00€ / 1mL
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026