Learn More
Medchem Express 10mM * 1 mL PF-03463275
Marque:  Medchem Express HY-10716A_1mL
Encompass_Preferred
10mM * 1 mL PF-03463275
Code produit. 18612113
  • 229.50€ / 1mL
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026