Learn More
Medchem Express 10mM * 1 mL PK14105
Marque:  Medchem Express HY-100346_1mL
Encompass_Preferred
10mM * 1 mL PK14105
Code produit. 18611483
  • 137.70€ / 1mL
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026