Learn More
IBA Lifesciences Tampon BXT 10x
Code produit 15878907 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15878907 25 ml 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15878907 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 21042025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
IBA Lifesciences GmbH 10x Tampon BXT ; Strep-Tactin™XT Elution B est un tampon prêt à l’emploi pour l’élution des protéines Strep-tag de Strep-Tactin™ XT.
  • Le tampon BXT 10x est un tampon d’élution Strep-Tactin™XT concentré (10x) contenant de la biotine.
  • La biotine est une vitamine du complexe B hydrosoluble, également connue sous le nom de vitamine B7 ou de vitamine H.
  • La biotine se lie à Strep-Tactin™XT avec une affinité très élevée mais de manière réversible et permet ainsi l’élution efficace des protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™ provenant de la résine.
Veuillez noter que le tampon BXT 10x ne s’applique pas à l’élution des protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™ depuis Strep-Tactin™, car la biotine se lie de façon irréversible à ces résines. Ainsi, Strept-Tactin™ ne peut pas être régénérée.
Specifications
Quantité 25 ml
Type Biotine
Capacité (métrique) 25 mL
compliance-icons
Product Identifier
  • Buffer BXT (10x), Strep-Tactin®XT Biotin Elution Buffer
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris, EDTA
Usage exclusivement réservé à la recherche.