Description
Tampon EDTA pH 8,0 pour la récupération d’antigènes induite par la chaleur (HIER) pendant l’IHC (ab64216).
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Spécification
| Quantité | 500 mL |
| État réglementaire | RUO |