Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de réaction avec MgCl2 pour DNase I (10X)
Code produit 10202730 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10202730 1 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10202730 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur B43
Edge
Optimisez les conditions de réaction pour la DNase I sans RNase avec ce tampon de réaction 10X Tris-HCl (pH 7,5) contenant du MgCl2.
Le tampon de réaction 10X avec MgCl2 est utilisé avec la DNase I, sans Rnase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10X
Quantité 1 ml
Type de produit Tampon de réaction
Catégorie de recherche Clonage traditionnel