Learn More
Thermo Scientific™ Tampon d’ADN Ligase T4 (10X)
Code produit 11889622 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1,5 ml
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11889622 1,5 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11889622 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur B69
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.90€
    22.65€ / 1.5mL
    Économisez 0.25€
    1% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ligaturez en toute sécurité les échantillons avec ce tampon, à utiliser avec l’ADN ligase T4. L’absence d’endodésoxyribonucléases, d’exodésoxyribonucléases et de ribonucléases dans ce tampon a été confirmée par un test.
Le tampon d’ADN ligase T4 10X est utilisé avec l’ADN ligase T4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10X
Quantité 1,5 ml
Type de produit Tampon d’ADN ligase T4