Learn More
MedChemExpress 10Z-Nonadecenoic acid
Code produit 16454778
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16454778 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16454778 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HY113450
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
MedChemExpress 10Z-Nonadecenoic acid is a kind of long-chain fatty acid with anti-tumor activity.
Spécification
Contenu et stockage Solution, -20°C, 2 years
Poids moléculaire 296.49 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
CAS 73033-09-7
Type de produit Natural Products
Pureté 98.0%
Cible Endogenous Metabolite