Learn More
11,12-didéhydro rétinol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 11,12-Didehydro Retinol |
| CAS | 29443-88-7 |
| Formule moléculaire | C20 H28 O |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | 3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,6,8-nonatrien-4-yn-1-ol, 11,12-Didehydroretinol |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H28O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h8,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b12-11+,16-8+,17-13+ |
| SMILES | C\C(=C/C#C\C(=C\CO)\C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C |
| Nom IUPAC | (2E,6E,8E)-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthylcyclohexen-1-yl)nona-2,6,8-trien-4-yn-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 284.436 |
| Poids de la formule | 284.214 |