Learn More
11-[3-(Diméthylamino)propyle]-6,11-dihydrocibenz[b,e]oxépine-11-ol, TRC
Code produit 30387585
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30387585 100 mg
30380112 250 mg
30372394 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30387585 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD461765100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4504-88-5
Formule moléculaire C19 H23 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 297.39
Synonyme (11RS)-11-[3-(Dimethylamino)-propyl]-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-11-ol, Doxepin Hydrochloride Imp. B (EP), Doxepinol
Nom IUPAC 11-[3-(diméthylamino)propyle]-6H-benzo[c][1]benzoxépine-11-OL
SMILES CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2COc3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau (11RS)-11-(3-(Dimethylamino)-propyl)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)oxepin-11-ol (Doxepinol)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H23NO2/c1-20(2)13-7-12-19(21)16-9-4-3-8-15(16)14-22-18-11-6-5-10-17(18)19/h3-6,8-11,21H,7,12-14H2,1-2H3
Poids de la formule 297.1729
Pourcentage de pureté >95%