Learn More
Acide 11-bromoundécanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 11-Bromoundecanoic Acid |
| CAS | 2834-05-1 |
| Formule moléculaire | C11H21BrO2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | NSC 14781, ω-Bromoundecanoic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H21BrO2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h1-10H2,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)CCCCCCCCCCBr |
| Nom IUPAC | Acide 11-bromoundécanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 265.19 |
| Poids de la formule | 264.0725 |