Learn More
Acide 11-bromoundécanoïque, TRC
Product Code. 30339909
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Unit Size:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30339909 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30339909 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB68888025G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 11-Bromoundecanoic Acid
CAS 2834-05-1
Formule moléculaire C11H21BrO2
Quantité 25 g
Synonyme NSC 14781, ω-Bromoundecanoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C11H21BrO2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h1-10H2,(H,13,14)
SMILES OC(=O)CCCCCCCCCCBr
Nom IUPAC Acide 11-bromoundécanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 265.19
Poids de la formule 264.0725