Learn More
11-chloro-1-undécène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
11-Chloro-1-undecene is used in copolymerizations of propylene , preparation of unsaturated fatty acids, terpolymerizations with ethylene and propylene catalyzed by 2/mao.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 11-chloro-1-undécène est utilisé dans les copolymérisations du propylène, la préparation d’acides gras non saturés, les terpolymérisations avec l’éthylène et le propylène catalysées par 2/mao.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 11-Chloro-1-undecene |
| Densité | 0.995 |
| Point d’ébullition | 108°C to 109°C (6 mmHg) |
| Point d’éclair | 104°C (219°F) |
| Formule linéaire | Cl(CH2)9CH=CH2 |
| Indice de réfraction | 1.451 |
| Quantité | 5 mL |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 188.74 |
| Pourcentage de pureté | 97% |