Learn More
11-(Chloroacétyl)-5,11-dihydro-6H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazépine-6-one, TRC
Code produit 30366154
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
5 g
10 g
Conditionnement:
2g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30366154 2 g 2g
30359551 10 g -
30351961 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30366154 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3634052G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28797-48-0
Formule moléculaire C14H10ClN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 287.7
Nom IUPAC 11-(2-chloroacétyl)-5H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazépine-6-one
SMILES ClCC(=O)N1c2ccccc2C(=O)Nc3cccnc13
Spécification
Nom chimique ou matériau 11-(Chloroacetyl)-5,11-dihydro-6H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one
Quantité 2 g
Formule InChI InChI=1S/C14H10ClN3O2/c15-8-12(19)18-11-6-2-1-4-9(11)14(20)17-10-5-3-7-16-13(10)18/h1-7H,8H2,(H,17,20)
Poids de la formule 287.0462