Learn More
Acétate de 11-désoxycorticostérone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15579513 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15579513 1 g 1g
15589513 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15579513 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 460470010
 Article restreint
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-47-3
Formule moléculaire C23H32O4
Poids moléculaire (g/mol) 372.51
Numéro MDL MFCD00003660
Clé InChI VPGRYOFKCNULNK-ZIUYWEQENA-N
Synonyme deoxycorticosterone acetate, desoxycorticosterone acetate, doca, desoxycortone acetate, percotol, cortexone acetate, decosteron, decosterone, sincortex, syncortyl
CID PubChem 5952
ChEBI CHEBI:34671
SMILES [H][C@@]12CC[C@H](C(=O)COC(C)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])CCC2=CC(=O)CC[C@]12C
Spécification
Nom chimique ou matériau 11-Deoxycorticosterone acetate
Point de fusion 154.0°C to 160.0°C
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Nom IUPAC Acétate d’[2-[(8S,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-diméthyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydrocyclopenta[a]phénanthrèn-17-yl]-2-oxoéthyl]
Poids de la formule 372.5
Pourcentage de pureté 97%