Learn More
Acide 11-éthoxycarbonyldodécanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 11-Ethoxycarbonyldodecanoic Acid |
| CAS | 66003-63-2 |
| Formule moléculaire | C14 H26 O4 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H26O4/c1-2-18-14(17)12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13(15)16/h2-12H2,1H3,(H,15,16) |
| SMILES | CCOC(=O)CCCCCCCCCCC(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 12-éthoxy-12-oxadodécanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 258.35 |
| Poids de la formule | 258.1831 |