Learn More
11-Fluoro Desloratadine, TRC
Code produit 17921965
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17921965 10 mg 10mg
17953445 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17921965 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF59090010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 298220-99-2
Formule moléculaire C19 H20 Cl F N2
Poids moléculaire (g/mol) 330.83
Synonyme 8-Chloro-11-fluoro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinyl)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, (11RS)-8-chloro-11-fluoro-11-(piperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Desloratadine Imp. A (EP)
Nom IUPAC 8-chloro-11-fluoro-11-pipéridine-4-yl-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine
SMILES FC1(C2CCNCC2)c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc14
Spécification
Nom chimique ou matériau 11-Fluoro Desloratadine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H20ClFN2/c20-16-5-6-17-14(12-16)4-3-13-2-1-9-23-18(13)19(17,21)15-7-10-22-11-8-15/h1-2,5-6,9,12,15,22H,3-4,7-8,10-11H2
Poids de la formule 330.1299
Pourcentage de pureté >95%