Learn More
11-henéicosanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11351847
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11351847
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L05187.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3381-26-8 | C21H44O | 312.582 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3381-26-8
Formule moléculaire C21H44O
Poids moléculaire (g/mol) 312.582
Numéro MDL MFCD00026547
Clé InChI BCNCKKYOXRHQGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 11-heneicosanol, 11-henicosanol, 11-henicosanol #, acmc-20aozg
CID PubChem 76913
Nom IUPAC hénicosan-11-ol
SMILES CCCCCCCCCCC(CCCCCCCCCC)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 11-Heneicosanol
Point de fusion 71°C to 73°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 1765841
Poids de la formule 312.58
Pourcentage de pureté 97%