Learn More
11-Hydroxy-N-méthyl Dihydro Loratadine, TRC
Code produit 30012561
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
2.50mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012561 100 mg 100mg
30007762 500 mg 500mg
17933545 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012561 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH941375100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38089-93-9
Formule moléculaire C20 H23 Cl N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 342.86
Synonyme (11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
Nom IUPAC 8-chloro-11-(1-méthylpipéridine-4-yl)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine-11-ol
SMILES CN1CCC(CC1)C2(O)c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24
Spécification
Nom chimique ou matériau (11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo(5,6)cyclohepta(1,2-b)pyridine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H23ClN2O/c1-23-11-8-16(9-12-23)20(24)18-7-6-17(21)13-15(18)5-4-14-3-2-10-22-19(14)20/h2-3,6-7,10,13,16,24H,4-5,8-9,11-12H2,1H3
Poids de la formule 342.1499
Pourcentage de pureté >95%