Learn More
11-Keto Budesonide (Mixture of Diastereomers), TRC
Code produit 17962925
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17962925 10 mg 10mg
17981215 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17962925 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCK17525010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 216453-74-6
Formule moléculaire C25 H32 O6
Poids moléculaire (g/mol) 428.52
Synonyme 16α,17-[(1RS)-Butylidene-bis(oxy)]-21-hydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione, Budesonide Imp. L (EP), Budesonide Related Compound L, Budesonide Impurity L
Nom IUPAC (1S,2S,4R,8S,9S,12S,13R)-8-(2-hydroxyacetyl)-9,13-dimethyl-6-propyl-5,7-dioxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosa-14,17-diene-11,16-dione
SMILES CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4C(=O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 11-Keto Budesonide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C25H32O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-17,20-22,26H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1
Poids de la formule 428.2199
Pourcentage de pureté >95%