Learn More
11-Oxcarbazépine cétogène, TRC
Code produit 30007406
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30007406 5 mg 5mg
30011007 10 mg 10mg
30006608 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007406 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCK1975005MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 537693-29-1
Formule moléculaire C15 H10 N2 O3
Poids moléculaire (g/mol) 266.25
Synonyme 10,11-Dihydro-10,11-dioxo-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, Oxcarbazepine Impurity 9
Nom IUPAC 5,6-dioxobenzo[b][1]benzazépine-11-carboxamide
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C(=O)C(=O)c3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau 11-Keto Oxcarbazepine
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H10N2O3/c16-15(20)17-11-7-3-1-5-9(11)13(18)14(19)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8H,(H2,16,20)
Poids de la formule 266.0691