Learn More
11-Oxcarbazépine cétogène, TRC
Code produit 30011007
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011007 10 mg 10mg
30007406 5 mg 5mg
30006608 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011007 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCK19750010MG
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 537693-29-1
Formule moléculaire C15 H10 N2 O3
Poids moléculaire (g/mol) 266.25
Synonyme 10,11-Dihydro-10,11-dioxo-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, Oxcarbazepine Impurity 9
Nom IUPAC 5,6-dioxobenzo[b][1]benzazépine-11-carboxamide
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C(=O)C(=O)c3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau 11-Keto Oxcarbazepine
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H10N2O3/c16-15(20)17-11-7-3-1-5-9(11)13(18)14(19)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8H,(H2,16,20)
Poids de la formule 266.0691