Learn More
Draeger Safety Gaz de test de 112 L
Description
- Volume nominal : 1,6 L
- Composition : 15 ppm de H2S (sulfure d’hydrogène), 50 ppm de CO (monoxyde de carbone), 2 vol. % de CO2 (dioxyde de carbone), 2,5 vol. % de CH4 (méthane), 18 vol. % d’O2 (oxygène) dans l’azote dans une bouteille jetab
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 112 l |
| Gamme de pression | 70 bars |