Learn More
Watson-Marlow Tête de pompe monocanal 114DV
Description
- La série 100 allie performance, praticité et design.
- Avec son design emblématique à clapet, c'est un produit OEM standard de l'industrie dans les applications de dispositifs médicaux, de biotechnologie et de diagnostic, et il est également très populaire dans de nombreuses autres applications.
- Offrant des débits précis, répétables et à faible pulsation dans un format compact, la série 100 est dotée d'une piste à ressort permettant un contrôle de la pression qui peut être réglé pour des pressions standard et plus élevées.
- Les pompes sont conçues avec une grande précision pour garantir une longue durée de vie aux tubes.
- Disponible dans une gamme de couleurs et d'options, notamment un capteur d'ouverture/fermeture, un capteur de rotation et une occlusion personnalisée.
- Haute précision et débits reproductibles pour les applications monocanal.
- Débits jusqu'à 340 mL/min en utilisation continue et jusqu'à 510 mL/min en utilisation intermittente.
- Très flexible avec sept diamètres de perçage de tube à une épaisseur de paroi de 1,6 mm.
- Le changement de tube, sans erreur, ne prend que quelques secondes.
Spécification
Spécification
| Débit | 0,002 à 190 ml/min. |
| Matériau | Polyarylamide |
| Modèle | 114DV |
| Type | tête de pompe à 1 canal |
| Matériau du rotor | IXEF PARA (polyarylamide) |
| Pression maximale | 30 psi |
| Matériau du coffret | Gribamide PA12, Ixef PARA (polyarylamide) |