Learn More
11α,17α,21-Trihydroxy-pregn-5-ène-3,20-dione 3,20-Diéthylène Cétal, TRC
Code produit 30450680
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30450680 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30450680 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT795245500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 11alpha,17alpha,21-Trihydroxy-pregn-5-ene-3,20-dione 3,20-Diethylene Ketal
CAS 102030-55-7
Formule moléculaire C25H38O7
Quantité 500 mg
Synonyme 11,17,21-Trihydroxy-pregn-5-ene-3,20-dione Cyclic 3,20-Bis(1,2-ethanediyl Acetal)
Formule InChI InChI=1S/C25H38O7/c1-21-7-8-23(29-9-10-30-23)13-16(21)3-4-17-18-5-6-24(28,25(15-26)31-11-12-32-25)22(18,2)14-19(27)20(17)21/h3,17-20,26-28H,4-15H2,1-2H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-,24-/m0/s1
SMILES C[C@]12CCC3(CC1=CC[C@H]4[C@H]5CC[C@](O)([C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@@H]24)C6(CO)OCCO6)OCCO3
Nom IUPAC (8'S,9'R,10'R,11'R,13'S,14'R,17'S)-17'-[2-(hydroxyméthyl)-1,3-dioxolan-2-yl]-10',13'-diméthylspiro[1,3-dioxolane-2,3'-2,4,7,8,9,11,12,14,15,16-décahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène]-11',17'-diol
Poids moléculaire (g/mol) 450.57
Poids de la formule 450.2618