Learn More
11b-Hydroxyboldione, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 11beta-Hydroxyboldione |
| CAS | 898-84-0 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C19 H24 O3 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | (11beta)-11-Hydroxy-androsta-1,4-diene-3,17-dione, Androsta-1,4-diene-3,17-dione, 11beta-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 1,4-Androstadien-11beta-ol-3,17-dione, 11beta-Hydroxyandrosta-1,4-dien-3,17-dione, 11beta-Hydroxyandrosta-1,4-diene-3,17-dione, 11beta-Hydroxyboldione |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H24O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h7-9,13-15,17,21H,3-6,10H2,1-2H3/t13-,14-,15-,17+,18-,19-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O |
| Nom IUPAC | (8S,9S,10R,11S,13S,14S)-11-hidroxi-10,13-dimetil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diona |
| Poids moléculaire (g/mol) | 300.39 |
| Afficher plus |