Learn More
Thermo Scientific™ Kit de flacons d’échantillonnage automatique en verre ambré de 11 mm assemblés avec étiquette d’identification, capsule argentée, septa en PTFE / caoutchouc rouge
Description
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination. Chaque kit pratique (assemblé) Thermo Scientific™ National™ de flacons ambrés de 11 mm contient 100 flacons en verre ambré pré-assemblés avec 100 bouchons à vis et septa. Ils sont conditionnés en plateaux de flacons pratiques avec couvercles transparents.
- La capsule en aluminium est sertie sur le flacon après une purge à l’azote sec
- L’échantillon est ajouté par injection à travers le septum
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Argent |
| Description | I-D en verre ambré ; Capsule argentée, septa en PTFE / caoutchouc rouge |
| Diamètre (métrique) interne | 12 mm |
| Couleur | Ambré |
| Matériau | Verre, PTFE, Caoutchouc |
| Pré-fendu | No |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Septum | PTFE / caoutchouc rouge |
| Comprend | Flacon : C4011-2W, bouchon : C4011-1AP |
| Nb par paquet | 100 |
| Afficher plus |