Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à sertir en verre 11 mm
Code produit 12410068
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,3 ml
300 μl
425 μl
475 μl
500 μl
650μL
0,9 ml
1,0 ml
1,2 ml
1,5 ml
1,7 ml
2 ml
2,0 ml
2 ml
2,5 ml
4,0 ml
Type de produit:
Flacon ColorBand à sertir de 11 mm
Flacon avec bouchon clipsé de 11 mm
Flacon avec bouchon à clipser de 11 mm
Flacon avec bouchon à clipser de 11 mm, silanisé
Flacon à bouchon serti de 11 mm
Flacon à clipser Snap-It 11 mm, silanisé
Flacon à clipser Snap-It avec insert intégré MacroVial, avec étiquette d’identification
Flacon à clipser Snap-It avec insert intégré MacroVial, transparent
Flacon à clipser Snap-It de 11 mm
Flacon à sertir
Flacon à sertir de 11 mm
Flacon à sertir de 11 mm, silanisé
Flacon à sertir/clipser de 11 mm
Flacon à sertir / clipser de 11 mm
Type de base:
Base Deep Well
Base conique
Base de mandrin
Conique
Conique intégré
Conique, étroit
Flacon à insert
Fond plat
Fond rond
Récupération élevée
Marking Spot:
Bleu
Jaune
No
Non
Oui
Rouge
Vert
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
12 pièces
500 pièces
39 product options available for selection
Product selection table with 39 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type de produit Type de base Marking Spot Conditionnement
12410068 500 μl Flacon à clipser Snap-It avec insert intégré MacroVial, transparent Conique intégré Non 100 pièces
10147404 2 ml Flacon à bouchon serti de 11 mm Fond plat Oui 100 pièces
13171703 2 ml Flacon à bouchon serti de 11 mm Fond plat Non 100 pièces
11915713 2 ml Flacon à bouchon serti de 11 mm Fond plat Non 100 pièces
12453718 650μL Flacon à sertir Base conique No 12 pièces
10332825 500 μl Flacon à clipser Snap-It avec insert intégré MacroVial, avec étiquette d’identification Conique intégré Oui 100 pièces
12420048 1,7 ml Flacon à sertir de 11 mm Récupération élevée Non 100 pièces
12440068 2 ml Flacon à sertir de 11 mm, silanisé Fond plat Non 100 pièces
12450068 2 ml Flacon à sertir de 11 mm, silanisé Fond plat Oui 100 pièces
13131703 2 ml Flacon à clipser Snap-It 11 mm, silanisé Fond plat Non 100 pièces
12400078 2 ml Flacon à clipser Snap-It 11 mm, silanisé Fond plat Oui 100 pièces
11931563 2 ml Flacon à clipser Snap-It de 11 mm Fond plat Non 100 pièces
10599375 2 ml Flacon à clipser Snap-It de 11 mm Fond plat Oui 100 pièces
10189184 1,7 ml Flacon à clipser Snap-It de 11 mm Récupération élevée Non 100 pièces
12470068 1,5 ml Flacon à clipser Snap-It 11 mm, silanisé Récupération élevée Non 100 pièces
10360951 1,0 ml Flacon à sertir de 11 mm Conique Non 500 pièces
11523780 2,5 ml Flacon à bouchon serti de 11 mm Fond plat Non 500 pièces
11563840 2,0 ml Flacon à sertir/clipser de 11 mm Fond plat Non 1000 pièces
12089143 2,0 ml Flacon à sertir de 11 mm Fond rond Oui 500 pièces
10207234 2,0 ml Flacon à bouchon serti de 11 mm Fond plat Oui 500 pièces
11563760 4,0 ml Flacon à sertir de 11 mm Fond plat Non 500 pièces
11543780 0,9 ml Flacon à sertir de 11 mm Flacon à insert Non 500 pièces
10798345 0,3 ml Flacon à sertir de 11 mm Flacon à insert Oui 500 pièces
10583703 1,5 ml Flacon avec bouchon à clipser de 11 mm, silanisé Récupération élevée Non 100 pièces
11523790 1,5 ml Flacon avec bouchon à clipser de 11 mm Récupération élevée Non 100 pièces
12396818 1,2 ml Flacon avec bouchon à clipser de 11 mm Base de mandrin Non 100 pièces
11387371 1,5 ml Flacon à clipser Snap-It de 11 mm Base Deep Well Non 100 pièces
11513790 1,5 ml Flacon à sertir de 11 mm Récupération élevée Non 100 pièces
11553690 300 μl Flacon avec bouchon à clipser de 11 mm Conique intégré Oui 500 pièces
11543730 2,0 ml Flacon avec bouchon clipsé de 11 mm Fond plat Oui 500 pièces
12400088 475 μl Flacon à clipser Snap-It de 11 mm Flacon à insert Non 100 pièces
12410088 2 ml Flacon à bouchon serti de 11 mm Fond plat Oui 100 pièces
12480078 425 μl Flacon à sertir / clipser de 11 mm Conique, étroit Non 12 pièces
11981513 2 ml Flacon à bouchon serti de 11 mm Fond plat Oui 100 pièces
12163771 2 ml Flacon ColorBand à sertir de 11 mm Fond plat Bleu 100 pièces
12173771 2 ml Flacon ColorBand à sertir de 11 mm Fond plat Vert 100 pièces
12183771 2 ml Flacon ColorBand à sertir de 11 mm Fond plat Rouge 100 pièces
12193771 2 ml Flacon ColorBand à sertir de 11 mm Fond plat Jaune 100 pièces
10008574 1,5 ml Flacon à sertir de 11 mm Récupération élevée Non 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 39 options available.
39 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 12410068 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur C4011LV1
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Utilisez ces flacons en verre transparent 11 mm avec des bouchons à clipser ou des bouchons à joint à sertir en aluminium.
Utilisez des flacons à sertir en verre 11 mm Thermo Scientific™ avec bouchons à joint à sertir en aluminium. Ces flacons en verre de haute qualité 11 mm, 2 ml, 12 x 32 mm, s’adaptent à la plupart des marques d’échantillonneurs automatiques. Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33 de qualité supérieure (Type 1, Classe A), ils satisfont à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Choisissez le flacon qui répondra le mieux à vos besoins
  • Ces flacons à large ouverture, faciles à remplir, exigent l’utilisation de micro-inserts de 6mm de diamètre
  • Identifiez les échantillons et les volumes avec l’étiquette inscriptible graduée fournie sur certains flacons
  • Obtenez une extraction optimale des échantillons sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts, grâce aux flacons de micro-échantillonnage à récupération élevée
  • Optimisez la récupération des principaux composés polaires, labiles ou interactifs OH en utilisant un verre silanisé (désactivé) (en option)
Sélectionnez l’insert correspondant à votre échantillon
  • Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
  • Les inserts à point de précision minimisent la perte d’échantillon résiduelle
  • Les inserts à point tiré sont une solution économique pour les applications non critiques
Compatibles avec les échantillonneurs automatiques*
Compatibles avec la plupart des échantillonneurs automatiques HPLC et GC
*Reportez-vous au catalogue de colonnes et consommables pour obtenir plus d’informations sur la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon à clipser Snap-It en verre transparent, insert intégré MacroVial 250 µl
Diamètre (métrique) de l’ouverture 11 mm
Diamètre (métrique) interne 12 mm
Couleur Clear, Transparent
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 500 μl
Type d’insert Insert intégré de 250 μl
Modèle MacroVial Fused Insert
Volume (métrique) résiduel < 2 μl
Volume (métrique) de travail 250 μl
Type de base Conique intégré
Volume (métrique) total 500 μl
Type de bouchon À sertir/clipser
Quantité 100
Taille du bouchon 11 mm
Marking Spot Non
Volume (Metric) Usable 350 μl
Hauteur (métrique) 32 mm
Type de produit Flacon à clipser Snap-It avec insert intégré MacroVial, transparent