Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique Snap-It & à sertir transparents non assemblés de 11 mm
Code produit 12420058
Change view
Click to view available options
Marking Spot:
Non
Oui
Couleur de bouchon:
Argent
Bleu
Rose
clair
Type de bouchon:
Bouchon Snap-It (avec opercule, orifice de 6 mm)
Bouchon à clipser (avec opercule, orifice de 6 mm)
Bouchon à clipser (avec opercule, trou de 6 mm)
Bouchon à clipser, ouverture par le haut, trou de 6 mm
Bouchon à sertir (avec opercule, 6 mm)
Bouchon à sertir (avec opercule, orifice de 5,5 mm)
Bouchon à sertir (avec opercule, orifice de 6 mm)
Crimp Top
Septum:
Caoutchouc de type 7 / PTFE
PTFE / caoutchouc rouge
PTFE / Caoutchouc rouge
PTFE / caoutchouc
PTFE / silicone
Seal 2000
Silicone bleu souple / PTFE
Silicone / PTFE
Type 7 Caoutchouc / PTFE
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Marking Spot Couleur de bouchon Type de bouchon Septum unitSize
12420058 Non Argent Bouchon à sertir (avec opercule, orifice de 5,5 mm) PTFE / Caoutchouc rouge 100 pièces
10220435 Oui Bleu Bouchon à sertir (avec opercule, orifice de 6 mm) PTFE / silicone 100 pièces
13181763 Non Rose Bouchon à clipser (avec opercule, trou de 6 mm) PTFE / caoutchouc 100 pièces
12400098 Non Argent Bouchon à sertir (avec opercule, orifice de 5,5 mm) PTFE / Caoutchouc rouge 500 pièces
12443808 Non Argent Bouchon à sertir (avec opercule, orifice de 5,5 mm) PTFE / Caoutchouc rouge 100 pièces
10547815 Oui Argent Bouchon à sertir (avec opercule, orifice de 5,5 mm) PTFE / Caoutchouc rouge 100 pièces
12473808 Non Argent Bouchon à sertir (avec opercule, orifice de 5,5 mm) PTFE / Caoutchouc rouge 500 pièces
12403818 Oui Argent Bouchon à sertir (avec opercule, orifice de 5,5 mm) PTFE / Caoutchouc rouge 500 pièces
12413818 Non Argent Bouchon à sertir (avec opercule, orifice de 5,5 mm) Seal 2000 100 pièces
12453788 Non clair Bouchon à clipser, ouverture par le haut, trou de 6 mm PTFE / caoutchouc rouge 100 pièces
12483788 Non clair Bouchon Snap-It (avec opercule, orifice de 6 mm) PTFE / silicone 100 pièces
12671096 Non Rose Bouchon à clipser (avec opercule, trou de 6 mm) PTFE / silicone 100 pièces
11508220 Oui Argent Bouchon à sertir (avec opercule, orifice de 6 mm) Caoutchouc de type 7 / PTFE 100 pièces
11528220 Oui Argent Bouchon à sertir (avec opercule, 6 mm) Silicone bleu souple / PTFE 100 pièces
11573790 Oui Bleu Bouchon à clipser (avec opercule, orifice de 6 mm) PTFE / silicone 100 pièces
11563790 Oui Bleu Bouchon à clipser (avec opercule, orifice de 6 mm) PTFE / caoutchouc 100 pièces
11543790 Oui Argent Bouchon à sertir (avec opercule, orifice de 6 mm) PTFE / caoutchouc 100 pièces
11518220 Oui Argent Bouchon à sertir (avec opercule, orifice de 6 mm) PTFE / silicone 100 pièces
11588220 Oui Argent Bouchon à sertir (avec opercule, 6 mm) PTFE / silicone 100 pièces
11568220 Oui Argent Crimp Top Type 7 Caoutchouc / PTFE 100 pièces
11598210 Oui Argent Bouchon à sertir (avec opercule, 6 mm) PTFE / caoutchouc 100 pièces
11583790 Oui Argent Bouchon à sertir (avec opercule, 6 mm) Silicone / PTFE 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Code produit 12420058 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur C401195
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination grâce à ce kit pratique. Chaque kit contient 100 flacons en verre transparent et 100 bouchons à sertir avec septa pré-assemblés.
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination grâce aux kits pratiques de flacons transparents à sertir 11 mm (non assemblés) Thermo Scientific™. Chaque kit contient 100 flacons en verre transparent et 100 bouchons à sertir avec septa pré-assemblés. Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble. Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Plateau de stockage de paillasse à deux compartiments
  • Contient des quantités équivalentes de flacons et bouchons en aluminium argent avec septa préinstallés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Argent
Description Verre transparent ; Bouchon à sertir ; Insert Polyspring ; Capsule argentée, septum en PTFE / caoutchouc rouge ; 4 ml
Diamètre (métrique) interne 12 mm
Couleur Transparent
Matériau Verre, PTFE, Caoutchouc
Pré-fendu No
Volume (métrique) 4 ml
Septum PTFE / Caoutchouc rouge
Comprend Flacon : C4011-1 / C4010-630, bouchon : C4011-1AP
Type d’insert Polyspring Tapered Insert
Nb par paquet 100 Pk.
Volume (métrique) total 2 ml
Matériau du bouchon Aluminium
Type de bouchon Bouchon à sertir (avec opercule, orifice de 5,5 mm)
Taille du bouchon 11 mm
Marking Spot Non
Septa Size (Metric) 11 mm
Hauteur (métrique) 32 mm
Type de produit Kit pratique de flacons à sertir non assemblés avec insert conique Polyspring