Learn More
- Home
- Products
- Flacons
- Flacons d’échantillonnage automatique, inserts et bouchons
- Kits de bouchons et flacons pour échantillonneur automatique de chromatographie
- Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique Snap-It & à sertir transparents non assemblés de 11 mm
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique Snap-It & à sertir transparents non assemblés de 11 mm
Code produit 12443808| Code produit | Marking Spot | Couleur de bouchon | Type de bouchon | Septum | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 12443808 | Non | Argent | Bouchon à sertir (avec opercule, orifice de 5,5 mm) | PTFE / Caoutchouc rouge | 100 pièces |
| 10220435 | Oui | Bleu | Bouchon à sertir (avec opercule, orifice de 6 mm) | PTFE / silicone | 100 pièces |
| 13181763 | Non | Rose | Bouchon à clipser (avec opercule, trou de 6 mm) | PTFE / caoutchouc | 100 pièces |
| 12400098 | Non | Argent | Bouchon à sertir (avec opercule, orifice de 5,5 mm) | PTFE / Caoutchouc rouge | 500 pièces |
| 10547815 | Oui | Argent | Bouchon à sertir (avec opercule, orifice de 5,5 mm) | PTFE / Caoutchouc rouge | 100 pièces |
| 12473808 | Non | Argent | Bouchon à sertir (avec opercule, orifice de 5,5 mm) | PTFE / Caoutchouc rouge | 500 pièces |
| 12403818 | Oui | Argent | Bouchon à sertir (avec opercule, orifice de 5,5 mm) | PTFE / Caoutchouc rouge | 500 pièces |
| 12413818 | Non | Argent | Bouchon à sertir (avec opercule, orifice de 5,5 mm) | Seal 2000 | 100 pièces |
| 12453788 | Non | clair | Bouchon à clipser, ouverture par le haut, trou de 6 mm | PTFE / caoutchouc rouge | 100 pièces |
| 12483788 | Non | clair | Bouchon Snap-It (avec opercule, orifice de 6 mm) | PTFE / silicone | 100 pièces |
| 12671096 | Non | Rose | Bouchon à clipser (avec opercule, trou de 6 mm) | PTFE / silicone | 100 pièces |
| 11508220 | Oui | Argent | Bouchon à sertir (avec opercule, orifice de 6 mm) | Caoutchouc de type 7 / PTFE | 100 pièces |
| 11528220 | Oui | Argent | Bouchon à sertir (avec opercule, 6 mm) | Silicone bleu souple / PTFE | 100 pièces |
| 11573790 | Oui | Bleu | Bouchon à clipser (avec opercule, orifice de 6 mm) | PTFE / silicone | 100 pièces |
| 11563790 | Oui | Bleu | Bouchon à clipser (avec opercule, orifice de 6 mm) | PTFE / caoutchouc | 100 pièces |
| 11543790 | Oui | Argent | Bouchon à sertir (avec opercule, orifice de 6 mm) | PTFE / caoutchouc | 100 pièces |
| 11518220 | Oui | Argent | Bouchon à sertir (avec opercule, orifice de 6 mm) | PTFE / silicone | 100 pièces |
| 11588220 | Oui | Argent | Bouchon à sertir (avec opercule, 6 mm) | PTFE / silicone | 100 pièces |
| 11568220 | Oui | Argent | Crimp Top | Type 7 Caoutchouc / PTFE | 100 pièces |
| 11598210 | Oui | Argent | Bouchon à sertir (avec opercule, 6 mm) | PTFE / caoutchouc | 100 pièces |
| 11583790 | Oui | Argent | Bouchon à sertir (avec opercule, 6 mm) | Silicone / PTFE | 100 pièces |
| 12420058 | Non | Argent | Bouchon à sertir (avec opercule, orifice de 5,5 mm) | PTFE / Caoutchouc rouge | 100 pièces |
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28018" pour bénéficier de cette offre.
Description
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination grâce aux kits pratiques de flacons transparents à sertir 11 mm (non assemblés) Thermo Scientific™. Chaque kit contient 100 flacons en verre transparent et 100 bouchons à sertir avec septa pré-assemblés. Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble. Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Plateau de stockage de paillasse à deux compartiments
- Contient des quantités équivalentes de flacons et bouchons en aluminium argent avec septa préinstallés
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Argent |
| Description | Verre transparent ; septum en PTFE / caoutchouc rouge |
| Diamètre (métrique) interne | 12 mm |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Verre, PTFE, Caoutchouc |
| Pré-fendu | No |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Septum | PTFE / Caoutchouc rouge |
| Comprend | Flacon : C4011-1, bouchon : C4011-1AP |
| Nb par paquet | 100 Pk. |
| Volume (métrique) total | 2 ml |
| Matériau du bouchon | Aluminium |
| Type de bouchon | Bouchon à sertir (avec opercule, orifice de 5,5 mm) |
| Taille du bouchon | 11 mm |
| Marking Spot | Non |
| Septa Size (Metric) | 11 mm |
| Hauteur (métrique) | 32 mm |
| Type de produit | Kit pratique pour flacons à sertir non assemblés |
| Afficher plus Afficher moins |