Learn More
(11Z,14Z)-éthyle icosa-11,14-diénoate, TRC
Code produit 30369572
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30369572 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30369572 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE10321550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (11Z,14Z)-Ethyl Icosa-11,14-dienoate
CAS 103213-62-3
Formule moléculaire C22H40O2
Quantité 50 mg
Synonyme (11Z,14Z)-11,14-Eicosadienoioc Acid Ethyl Ester, (Z,Z)-11,14-Eicosadienoic Acid Ethyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C22H40O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h8-9,11-12H,3-7,10,13-21H2,1-2H3/b9-8-,12-11-
SMILES CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OCC
Nom IUPAC éthyle (11Z,14Z)-icosa-11,14-diénoate
Poids moléculaire (g/mol) 336.55
Poids de la formule 336.3028