Learn More
(11Z,14Z)-éthyle icosa-11,14-diénoate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (11Z,14Z)-Ethyl Icosa-11,14-dienoate |
| CAS | 103213-62-3 |
| Formule moléculaire | C22H40O2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | (11Z,14Z)-11,14-Eicosadienoioc Acid Ethyl Ester, (Z,Z)-11,14-Eicosadienoic Acid Ethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H40O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h8-9,11-12H,3-7,10,13-21H2,1-2H3/b9-8-,12-11- |
| SMILES | CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OCC |
| Nom IUPAC | éthyle (11Z,14Z)-icosa-11,14-diénoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 336.55 |
| Poids de la formule | 336.3028 |