Learn More
Acide 12-azidododécylphosphonique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15426647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15426647 250 mg 250mg
15416647 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15426647 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33784.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 721457-32-5 | C12H26N3O3P | 291.332 g/mol
This coupling agent specifically reacts with alkyne functions to form the corresponding 1,2,3-triazole via a copper-free 1,3-dipolar cycloaddition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Cet agent de couplage réagit spécifiquement avec les fonctions alcynes pour former le 1,2,3-triazole correspondant par cycloaddition 1,3-dipolaire sans cuivre.
Remarques
À conserver au réfrigérateur. Protège de la chaleur. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 721457-32-5
Formule moléculaire C12H26N3O3P
Poids moléculaire (g/mol) 291.332
Numéro MDL MFCD17012690
Clé InChI WHRLXOVKIALVOF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 97638952
Nom IUPAC Acide 12-azidododécylphosphonique
SMILES C(CCCCCCP(=O)(O)O)CCCCCN=[N+]=[N-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 12-Azidododecylphosphonic acid
Point de fusion 83°C to 85°C
Formule linéaire N3(CH2)12P(O)(OH)2
Quantité 250 mg
Poids de la formule 291.33
Pourcentage de pureté 95%