Learn More
12-chloro-5-dodécyne, 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11405596
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize':
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité missing translation for 'unitSize'
11405596 5 g 5g
11415596 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11405596 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' B20730.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 42513-36-0
Formule moléculaire C12H21Cl
Poids moléculaire (g/mol) 200.75
Numéro MDL MFCD00464356
Clé InChI DJJGBABLSKSRGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 12-chloro-5-dodecyne, 5-dodecyne, 12-chloro, 1-chloro-7-dodecyne, 12-chloranyldodec-5-yne, 12-chloro-dodec-5-yne, acmc-1ao5f, n-butyl 6-chlorohexyl acetylene
CID PubChem 123509
Nom IUPAC 12-chloroodec-5-yne
SMILES CCCCC#CCCCCCCCl
Specifications
Nom chimique ou matériau 12-Chloro-5-dodecyne
Quantité 5 g
Poids de la formule 198.74
Pourcentage de pureté 98%