Learn More
12-chloro-5-dodécyne, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11415596
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11415596 25 g 25g
11405596 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11415596 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20730.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42513-36-0
Formule moléculaire C12H21Cl
Poids moléculaire (g/mol) 200.75
Numéro MDL MFCD00464356
Clé InChI DJJGBABLSKSRGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 12-chloro-5-dodecyne, 5-dodecyne, 12-chloro, 1-chloro-7-dodecyne, 12-chloranyldodec-5-yne, 12-chloro-dodec-5-yne, acmc-1ao5f, n-butyl 6-chlorohexyl acetylene
CID PubChem 123509
Nom IUPAC 12-chloroodec-5-yne
SMILES CCCCC#CCCCCCCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 12-Chloro-5-dodecyne
Quantité 25 g
Poids de la formule 198.74
Pourcentage de pureté 98%