Learn More
BRAND™ Réservoir de réactifs à 12 colonnes avec base pyramidale
Code produit 17811252 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
12 mL
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17811252 12 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17811252 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 701442
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Réservoir de réactifs pour une utilisation dans l’automatisation.
  • Pour une utilisation avec le robot de pipetage de la station de manipulation de liquides
  • Qualité certifiée BIO-CERT™ : Exempt d’ADN, de RNase, de DNase et de pyrogènes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 12 mL
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Type Réservoir de réactif
Canaux 12 canaux