Learn More
12-Couronne-4, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 12-Crown-4 |
| CAS | 294-93-9 |
| Formule moléculaire | C8H16O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 12-Crown-4-ether12C4Ethylene oxide cyclic tetramer |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H16O4/c1-2-10-5-6-12-8-7-11-4-3-9-1/h1-8H2 |
| SMILES | C1COCCOCCOCCO1 |
| Nom IUPAC | 1,4,7,10-tétraoxacyclododécane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 176.21 |
| Poids de la formule | 176.1049 |