Learn More
Hamilton Tubulure de distribution de calibre 12, effilée
Code produit 31257800
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
54 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) unitSize
31257800 54 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31257800 Fournisseur Hamilton Code fournisseur 10106149
Expédition estimée: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Longueur : tubulure de 1372 mm avec calibre 12, conçue pour des applications précises de manipulation de liquides. Présente des extrémités effilées pour une distribution contrôlée et efficace.
  • Ensemble de tubes de distribution de calibre 12 (PN : 10106149) conçu pour une distribution précise de liquides
  • Inclut un moteur usiné de précision de 0,25 in. - 28 (UNF) PEEK pour connexions sécurisées
  • Fourni avec des canons de 54 in. (1 372 mm) de tubulure FEP de calibre 12
  • Dimensions du tube : 0,117 in. O.D. x 0,085 in. I.D. (2,972 mm O.D. x 2,159 mm I.D.)
  • Équipé(s) de ressorts de décharge de tension pour améliorer la durabilité et réduire la contrainte sur les tubes
  • Doté d’une pointe effilée pour optimiser la précision de la distribution
Spécification
Type de produit Tuyauterie de pompe
Longueur (impériale) 54 in