Learn More
Hamilton Tubulure de remplissage calibre 12, émoussée
Code produit 31257796
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
48 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
31257796 48 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31257796 Fournisseur Hamilton Code fournisseur 10106148
Expédition estimée: 09-12-2026
Longueur 1219 mm de tubes avec calibre 12 conçus pour un transfert fiable des liquides. Présente des extrémités émoussées pour un remplissage régulier et contrôlé.
  • Ensemble de tubulure de remplissage de calibre 12 (PN : 10106148) conçu pour un transfert fiable de liquides
  • Inclut un moteur usiné de précision de 0,25 in. - 28 (UNF) PEEK pour connexions sécurisées
  • Fourni avec 48 in. (1 219 mm) de tubulure FEP de calibre 12
  • Dimensions du tube : 0,117 in. O.D. x 0,085 in. I.D. (2,972 mm O.D. x 2,159 mm I.D.)
  • Équipé(s) de ressorts de décharge de tension pour améliorer la durabilité et réduire la contrainte sur les tubes
  • Possède une extrémité émoussée pour une insertion facile dans un réservoir liquide
Spécification
Type de produit Tuyauterie de pompe
Longueur (impériale) 48 in